Läs mer
Proteintech Mänskligt FGFR4-kit ELISA
Produktkod. 18074225 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Kvantitet:
96 tester
Produktkod. Kvantitet
18074225 96 tester
1 options
Produktkod. 18074225 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer KE0032196T
 Begränsad artikel
KE00321 är ett fast fas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA).
KE00321 är ett fast fas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA). Det humana FGFR4-kitet ELISA ska användas för att upptäcka och kvantifiera proteinnivåer av endogent human FGFR4. Analysen känner igen human FGFR4. En antikropp specifik för human FGFR4 har förbelagts på mikrobrunnarna. Det humana FGFR4-proteinet i proverna fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation. Efter omfattande tvätt tillsätts ytterligare en pepparrotsperoxidas (HRP)-konjugerad antikropp specifik för human FGFR4 för att detektera det fångade humana FGFR4-proteinet. För signalutveckling följs av tetrametylbensidin (TMB)-reagens. En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutveckling och färgintensiteten, som är proportionell mot mängden bundet protein, kan mätas vid 450 nm med korrigeringsvåglängden satt till 630 nm.
Specifikationer
Analysera Smörgås
Värd art Människa
Kvantitet 96 tester
Formatera Vätska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Human FGFR4 ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine