Läs mer
Invitrogen™ Humant fibronektin ELISA Utrustning
Produktkod. 15571517
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Paket med 10
Produktkod. 15571517
Brand: Invitrogen™ BMS2028TEN
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with polyclonal antibody to human Fibronectin
Biotin-Conjugate anti-human Fibronectin polyclonal antibody
Streptavidin-HRP
Human Fibronectin Standard lyophilized, 40ng/mL upon reconstitution
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Adhesive Films
ELISA
Det mänskliga fibronektinet ELISA kvantifierar Hu Fibronectin i humant serum, plasma, urin eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu Fibronectin. Metodens princip The Human Fibronectin solid-phase sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Fibronektin är en disulfidbunden dimer med ett molekylviktsområde på 230-250 kDa. I den extracellulära matrisen av flera bindvävar och kärl finns fibronektin som ett olösligt protein som är omfattande tvärbundet av disulfidbindningar mellan kedjorna och bildar polymerer med hög molekylvikt. Fibronektin är mest förekommande under embryonal utveckling och vävnadsremodellering. Fibronektin finns också i höga koncentrationer som ett lösligt plasmaprotein. Fibronektin är organiserat som en linjär serie av upprepande moduler som bildar domäner för interaktion med fibronektin själv, andra matriskomponenter (t.ex. kollagen och heparin) och receptorer på celler (t.ex. integriner). Fibronektin är närvarande i en löslig dimer form i plasma och i en dimer eller multimer form på cellytan och i extracellulär matris. Fibronektin är involverat i cellvidhäftning och migrationsprocesser inklusive embryogenes, sårläkning, blodkoagulation, värdförsvar och metastaser. Fibronektin har varit inblandat i karcinomutveckling vid lungcancer. Vidare ökar fibronektinuttrycket, särskilt i icke-småcelligt lungkarcinom. Vidhäftningen av lungkarcinomceller till fibronektin ökar tumörgeniciteten och ger resistens mot apoptos inducerad av vanliga kemoterapeutiska medel. Genen som kodar för Fibronectin har tre regioner föremål för alternativ splitsning, med potential att producera 20 olika transkriptvarianter. Fullängdskaraktären hos vissa fibronektinvarianter har dock inte fastställts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P02751
Analysintervall 0,31 till 20,0 ng/ml
Analyskänslighet 0.1 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant, Urin
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 2335
Gensymbol CIG,ED-B,FINC,FN,FNZ,GFND,GFND2,LETS,MSF
Interassay CV 6.7%
Intraassay CV 5.3
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Provspädningsmedel, Analysbuffertkoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 10μ L, Serum 10μ L, Supernatant 50μ L, Urin 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Kall olösligt globulin, FINC, LETS, MSF, FN
Mål Fibronektin
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 3 timmar 10 minuter