Läs mer
R&D Systems™ Human FLRT1 (NP_037412) VersaClone cDNA
Produktkod. 18709218
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18709218 10 μg
1 options
Produktkod. 18709218 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC1813
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8619.08 SEK
    7641.90 SEK / 10µg
    Save 977.18 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Fibronectin Leucine Rich Transmembrane Protein 1
The Human FLRT1 (NP_037412) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for FLRT1, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The FLRT1 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Beställningsinfo
Ships at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp cDNA
Gen hFLRT1
Tillträdesnummer NP_037412
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Infoga typ 2038bp
Gen-ID (Entrez) 23769
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Research use only. Not for use in humans
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.