Läs mer
Abcam Mänsklig FOCAD (Focadhesin) knockout HeLa-cellinje
Produktkod. 32156128 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 1 000 000 celler
Produktkod. Kvantitet
32156128 2 x 1 000 000 celler
1 options
Produktkod. 32156128 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2656272x1000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
FOCAD KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9, homozygot: 1 bp deletion i exon 12. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockout-celler: välj ...
FOCAD KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9, homozygot: 1 bp deletion i exon 12. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/flaska. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/flaska.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 2 x 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO