Läs mer
Applied Biosystems™ Människan, Forward Primer, Avsaltad
Produktkod. 15574364 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
25 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15574364 25 nmol Varje
1 options
Produktkod. 15574364 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A15629
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Människan, Forward Primer, Avsaltad
Use our tool to find and order pre-designed primers for PCR and Sanger sequencing. Free of SNPs and dimers, target-specific, and suitable for universal PCR conditions, these primers can be ordered unmodified, M13-tailed, HPLC-purified, or desalted. All primers are checked by mass spectrometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Leveranstyp Enkelt rör, nedtorkat
Formatera Solid
För användning med (utrustning) Masspektrometri
Beskrivning Forward PCR/SEQ Primer, 25 nmol, fast, avsaltad rening, Hs00196555_CE Primer ID, 8nmol Minimal Spec Yield, Non-tailed Primer 5'-tail Option, Human Art, Single Tube, Levereras i ett enda rör, Torkad, Används för PCR-reaktioner
Produkttyp Forward PCR eller SEQ Primer
Urvalsagent (eukaryot) Människa
Reningsmetod Avsaltad
Renhet Desalted
Primer Framåt PCR/SEQ
Kvantitet 25 nmol
Kvalitet HPLC
För användning med (applikation) PCR- och cykelsekvenseringsreaktioner
Form Solid