Beskrivning
Use our tool to find and order pre-designed primers for PCR and Sanger sequencing. Free of SNPs and dimers, target-specific, and suitable for universal PCR conditions, these primers can be ordered unmodified, M13-tailed, HPLC-purified, or desalted. All primers are checked by mass spectrometry.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Solid |
| Beskrivning | Human Forward HPLC Primer, 50 nmol, fast, för PCR och Sanger-sekvensering |
| Produkttyp | Human Forward HPLC Primer |
| Primer | Fram |
| Kvantitet | 50 nmol |
| Kvalitet | HPLC |
| För användning med (applikation) | För PCR och Sanger-sekvensering |
| Form | Solid |