Läs mer
Gibco™ Human FRP-5 (soluble) Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
PeproTech's CHO cell-derived Recombinant Human sFRP5 is a 288-amino-acid length glycoprotein with a calculated molecular weight of 32.7 kDa; however, due to glycosylation, protein migration occurs at an apparent molecular weight of approximately 33-35 kDa by SDS-PAGE analysis under both reducing and non-reducing conditions. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Tillträdesnummer | Q5T4F7 |
| För användning med (applikation) | Bioactivity, Control |
| Formulering | Protein with no preservative |
| Gen-ID (Entrez) | 6425 |
| Molekylvikt (g/mol) | 32.7 kDa |
| Namn | Human FRP-5 (soluble) |
| Reningsmetod | Purified |
| Kvantitet | 100 μg |
| Källa | CHO cells |
| Förvaringskrav | -20°C |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.