Läs mer
R&D Systems™ Human Galectin-1 DuoSet ELISA
Produktkod. 30000499
Change view
Kvantitet:
5 tallrikar
Produktkod. Kvantitet
30000499 5 tallrikar
1 options
Produktkod. 30000499 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer DY115205
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Capture Antibody, Detection Antibody, Recombinant Standard, Streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP)
For the development of Solid Phase Sandwich ELISA to measure natural and recombinant human Galectin-1
The Human Galectin-1 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Galectin-1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 0.312 to 20ng/mL
Detekterbara analyter Galectin-1
Analysera Solid Phase ELISA
Konjugera Biotin
Korsreaktivitet <50%cross-species reactivity observed with species tested
Immunoassay Kit Format 96-well Strip Plate
Produkttyp ELISA Kit
Provtyp Cell Culture Supernatant
Tillräckligt för To run ELISAs on at least 5 x 96-well plates
Målarter Human
För användning med (applikation) ELISA
Gen-ID (Entrez) 3956, 16852
Värd art Human
Kvantitet 5 tallrikar
Provvolym 100 μL
Förvaringskrav Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.