Läs mer
R&D Systems™ Human Galectin-3 Quantikine ELISA Kit
Kvantitet:
1 Kit
Beskrivning
The Human Galectin-3 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Galectin-3 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 0.31 to 10 ng/mL |
| Analyskänslighet | 0.085 ng/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (EDTA, Heparin), Plasma (Heparin), Serum, Serum |
| Specificitet | Natural and Recombinant Human Galectin-3. This assay cross-reacts 58% with Mouse Galectin-3. |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 3958 |
| Gensymbol | LGALS3 |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Visa mer |