Läs mer
Invitrogen™ Mänskligt gammaglobulin
Produktkod. 11859220
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11859220 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 11859220 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 31879
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Mänsklig kontroll
Koncentrationen kan variera något från parti till parti, se lot-specifikt datablad för exakt koncentration. Förvaring: Efter öppning, späd ut endast tillräckligt med antikroppar för en enda dags användning. Ursprungsland: USA.
Mänskligt IgG, även känt som humant immunoglobulin G, är en antikropp som produceras av immunsystemet som svar på antigener. Det är det mest förekommande immunoglobulinet i blodet och spelar en nyckelroll i försvaret mot patogener. IgG verkar genom att binda till specifika antigener och främja deras utrensning från kroppen genom olika mekanismer, inklusive fagocytos och komplementaktivering. IgG är också involverat i andra immunsvar, såsom antikroppsberoende cellulär cytotoxicitet och neutralisering av toxiner. Mänskligt IgG kan användas i forskning för att studera immunsvaret mot patogener och för att utveckla diagnostiska tester och terapeutiska interventioner för infektions- och autoimmuna sjukdomar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 4 °C
Form Vätska
Produkttyp Humant gammaglobulin
Kvantitet 10 mg
Koncentration 11.9 mg/mL
Formulering PBS utan konserveringsmedel; pH 7,6
För användning med (applikation) Kontroll, chipanalys, immunfällning, flödescytometri
Isotyp Ig