Läs mer
Applied Biosystems™ Human GAPDH (GAPDH) Endogen kontroll (VIC™ /MGB-sond, primer begränsad)
Produktkod. 10555385 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
2500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10555385 2500 reaktioner Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10555385 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4326317E
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Human GAPDH (GAPDH) Endogen kontroll (VIC™ /MGB-sond, primer begränsad)
De Applied Biosystems™ Human GAPDH (GAPDH) Endogen kontroll (VIC™ ⁄ MGB Probe, Primer Limited) är avsedd som en endogen kontroll. Det möjliggör kvantifiering av relativ genuttryck i cDNA-prover när den används med andra genuttrycksanalyser. Sonden är märkt med VIC™ färgämne - MGB och primrarna är begränsade. Kan användas för multiplex eller singleplex PCR-reaktioner. Endogen kontroll ska användas med inventerad och icke-inventerad TaqMan™ Genuttrycksanalyser, anpassade TaqMan™ Genuttrycksanalyser och eller Custom TaqMan™ Primers och sonder.
Analysdetaljer:
Gensymbol: GAPDH RefSeq: NM_002046.3 Sond Exon Plats: 3 Amplikon Storlek: 122
Motsvarande TaqMan Analys-ID: Hs99999905_m1
TaqMan™
TaqMan™ Endogena kontroller Eliminera månader av analysdesign, formulering och testning genom att använda Endogena kontroller som dina kontroller för att kvantifiera genuttryck. Denna bekväma samling av fördesignade prob- och primeruppsättningar gör att du kan normalisera mängden prov-RNA eller DNA i en reaktion.
— Komplett lösning för kvantitativt genuttryck Har svårt att bestämma vilka kontroller som ska användas för att kvantifiera genuttryck även med detaljerad information om biologiska system? Nu med TaqMan™ Endogena kontroller, du kan undvika alla försök och misstag med att välja kontroller för de vanligaste generna för människa, mus, råtta och eukaryota.
TaqMan™ Enkel att använda Alla komponenter i Endogena kontroller är QC-testade, formulerade i en enda 20X-blandning och funktionstestade. Kontrollerna är inte bara enkla att använda, utan de är också helt kompatibla med universella villkor för tvåstegs RT-PCR. Lägg bara till TaqMan™ Universal PCR Master Mix (med eller utan AmpErase™ UNG) och ditt cDNA-prov för att generera känsliga, reproducerbara och verkligt kvantitativa genuttrycksdata på Applied Biosystems instrument inklusive Applied Biosystems 7900HT, 7300, 7500 PCR-system i realtid och 7000 och 7700 sekvensdetektionssystem.
Flexibelt erbjudande Vi bygger varje endogen kontroll med vår beprövade 5'-nukleaskemi. För maximal flexibilitet kan du välja mellan två olika reporterfärgämnen och två quenchers:
  • A FAM™ färgämnesmärkt TaqMan™ MGB sond (250 nM, slutlig koncentration) och två omärkta PCR-primrar (900 nM vardera)
  • A VIC™ färgämnesmärkt TaqMan™ MGB sond (250 nM, slutlig koncentration) och två omärkta PCR-primrar (150 nM varje primer begränsad)
  • A VIC™ färgämnesmärkt TAMRA™ sond (250 nM, slutlig koncentration) och två omärkta PCR-primrar (150 nM varje primer begränsad)
    Att välja rätt endogen kontroll Endogena kontroller kan normalisera uttrycksnivåerna för målgener genom att korrigera skillnader i mängden cDNA som laddas i PCR-reaktionsbrunnar. För bästa resultat, verifiera att den endogena kontrollen konsekvent uttrycks i provuppsättningen som ska testas. Endogent kontrolluttryck måste vara enhetligt över alla prover i studien. För multiplexering, se till att genuttrycksnivån för den endogena kontrollen är högre än den för målet.
    TaqMan™ Endogena kontroller som innehåller prober märkta med VIC™ Multiplex vs. Singleplex PCR Alla reporterfärgämne är primer begränsade. Detta möjliggör multiplexering av TaqMan™ Endogena kontroller med målgenexpressionsanalyser, förutsatt att kontrollgenen uttrycks mer rikligt än målgenen. Alla TaqMan™ Endogena kontroller som innehåller prober märkta med FAM™ reporterfärgämne är inte primerbegränsade och är inte avsedda för multiplexering.
    Endast för forskningsanvändning. Ej för diagnostik.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Koncentration 20X
    Tillträdesnummer NM_002046.3
    Amplikonstorlek 122
    Innehåll och lagring Styrprimer-probuppsättning(ar)
    Detektionsmetod Primer-probe
    Form Vätska
    Formatera Provrör
    PCR-metod 2-stegs RT-qPCR
    Gensymbol GAPDH
    Etikett eller färgämne VIC
    Produktlinje TaqMan, VIC
    Kvantitet 2500 reaktioner
    Frakt skick Rumstemperatur
    Art Människa
    Mål GAPDH
    För användning med (applikation) Genuttryck
    Antal reaktioner 2500 reaktioner