Läs mer
Invitrogen™ Mänsklig GAPDH ELISA Utrustning
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Beskrivning
Human GAPDH kvantifierar human GAPDH i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant human GAPDH.
GAPDH (Glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenas) är ett katalytiskt enzym som är allmänt känt för att vara involverat i glykolys. GAPDH existerar som en tetramer av identiska 37-kDa-subenheter och katalyserar den reversibla reduktionen av 1,3-bisfosfoglycerat till glyceraldehyd-3-fosfofat i närvaro av NADPH. Förutom att spela en nyckelroll i glykolys, uttrycks GAPDH överallt och visar andra aktiviteter som inte är relaterade till dess glykolytiska funktion. GAPDH rapporteras vara involverad i processerna för DNA-replikation, DNA-reparation, nukleär RNA-export, membranfusion och mikrotubulibuntning. Studier ger bevis på att GAPDH spelar en viktig roll i genuttryck som observeras vid apoptos och som en del av den cellulära fenotypen av åldersrelaterade neurodegenerativa sjukdomar. Vidare är GAPDH involverad i andra cellulära processer som sträcker sig från membranfusion och neuronal apoptos vid cancer. GAPDH rapporteras binda till en mängd andra proteiner, inklusive amyloidprekursorproteinet, mutationer i vilka orsakar vissa former av Alzheimers sjukdom (AD) och polyglutaminområdena i Huntingtin, vars proteinprodukt avvikande former är orsaken till Huntingtons sjukdom. Samband mellan GAPDH, aktin och tubulin har också rapporterats. Eftersom GAPDH uttrycks vid höga nivåer i de flesta vävnader, är det användbart som proteinladdningskontroll i Western Blot-analys.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | 38 kDa BFA-beroende ADP-ribosyleringssubstrat; åldringsassocierat gen 9-protein; BARS-38; bb02e05; cb350; cb609; CDABP0047; EC 1.2.1.12; epididymis sekretoriskt protein Li 278; epididymis sekretoriskt spermiebindande protein Li 162 eP; fb71f08; fk58c09; G3PD; G3PDH; Gapd; GAPD2; gapdh; GAPDH2; GAPDH-2; GAPDHS; GAPDS; Gapd-s; glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenas; glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenas, testikelspecifik; glyceraldehydfosfatdehydrogenas; glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenas; Glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenas 2; glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenas GAPDH; glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenasliknande-17-protein; glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenas typ 2; glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenas, spermatogen; Glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenas, testikelspecifik; glyceraldehyd-fosfat-dehydrogenas; glycerinaldehyd-3-fosfatdehydrogenas; HEL-S-162 eP; HEL-S-278; HGNC:4141; HSD35; HSD-35; I79 |
| Analysintervall | 0,82 till 200 ng/ml |
| Analyskänslighet | 0.82 ng/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 2597, 26330 |
| Gensymbol | GAPDH, GAPDHS |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |