Läs mer
R&D Systems™ Human Gas6 (NP_000811.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18441770
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18441770 10 μg
1 options
Produktkod. 18441770 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3465
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7770.00 SEK
    7348.95 SEK / 10µg
    Save 421.05 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen Gas6
Tillträdesnummer NP_000811.1
Gen-ID (Entrez) 2621
Gene Alias AXLLG, AXLLGAXL stimulatory factor, AXSFAXL receptor tyrosine kinase ligand, DKFZp666G247, FLJ34709, GAS-6, growth arrest-specific 6, growth arrest-specific protein 6
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg