Läs mer
R&D Systems™ Human GDF-11/BMP-11 (NP_005802.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18702037
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18702037 10 μg
1 options
Produktkod. 18702037 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3546
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3040.00 SEK
    2873.85 SEK / 10µg
    Save 166.15 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Specifikationer
Gen GDF-11/BMP-11
Tillträdesnummer NP_005802.1
Gen-ID (Entrez) 10220
Gene Alias BMP11, BMP-11, BMP-11 BMP11Bone morphogenetic protein 11, GDF11, GDF-11, growth differentiation factor 11, growth/differentiation factor 11
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg