Läs mer
R&D Systems™ Human GDF-6/BMP-13 (NP_001001557.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18712287
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18712287 10 μg
1 options
Produktkod. 18712287 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3533
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3040.00 SEK
    2873.85 SEK / 10µg
    Save 166.15 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
Specifikationer
Gen GDF-6/BMP-13
Tillträdesnummer NP_001001557.1
Gen-ID (Entrez) 392255
Gene Alias BMP13, BMP-13, CDMP2, GDF16, GDF6, GDF-6, growth differentiation factor 6, Growth/differentiation factor 16, growth/differentiation factor 6, KFS, KFS1, KFSL, MCOP4, MCOPCB6, MGC158100, MGC158101, SCDO4, SGM1
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg