Läs mer
R&D Systems™ Human GDF-7/BMP-12 (NP_878248.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18794327
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18794327 10 μg
1 options
Produktkod. 18794327 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3586
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3260.00 SEK
    3080.70 SEK / 10µg
    Save 179.30 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Specifikationer
Gen GDF-7/BMP-12
Tillträdesnummer NP_878248.2
Gen-ID (Entrez) 151449
Gene Alias BMP12, BMP-12, GDF7, GDF-7, growth differentiation factor 7, growth/differentiation factor 7
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg