missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ Human GEF5 (aa 1463-1556) Control Fragment Recombinant Protein

Produktkod. 30202441
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 30202441

Brand: Invitrogen™ RP92620

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (94%), Rat (94%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-56174 (PA5-56174. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

This gene encodes a protein that interacts with thyroid hormone receptors, also known as hormone-dependent transcription factors. The gene product interacts specifically with the ligand binding domain. This gene is one of several that may play a role in early-stage non-small cell lung cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Tillträdesnummer Q12774
Koncentration ≥5.0 mg/mL
För användning med (applikation) Blocking Assay, Control
Formulering 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 7984
Namn Human GEF5 (aa 1463-1556) Control Fragment
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Gene Alias 2210412D05Rik; AA717842; ARH5; ARHGEF5; AW495314; DKFZp686N1969; Ephexin 3; Ephexin-3; GEF5; Guanine nucleotide regulatory protein TIM; oncogene TIM; P60; p60 TIM; Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 5; Rho guanine nucleotide exchange factor 5; TIM; TIM1; Transforming immortalized mammary oncogene
Vanligt namn GEF5
Gensymbol ARHGEF5
Konjugera Unconjugated
Art Human
Rekombinant Recombinant
Protein Tag His-ABP-tag
Sekvens NLFRLFLRQNTQGAQAEFLFRTETQSEKLRWISALAMPREELDLLECYNSPQVQCLRAYKPRENDELALEKADVVMVTQQSSDGWLEGVRLSDG
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Uttryckssystem E. coli
Form Liquid
Renhet eller kvalitetsklass >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.