Läs mer
Human GEMIN6 (SIP2) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32143606 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32143606 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2632151Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Human GEMIN6 (SIP2) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: GEMIN6 (SIP2) knockout HeLa