Läs mer
R&D Systems™ Human GFAP (NP_002046.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18774357
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18774357 10 μg
1 options
Produktkod. 18774357 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3315
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3260.00 SEK
    3080.70 SEK / 10µg
    Save 179.30 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Specifikationer
Gen GFAP
Tillträdesnummer NP_002046.1
Gen-ID (Entrez) 2670
Gene Alias ALXDRD, FLJ45472, GFAP, GFAP astrocytes, glial fibrillary acidic protein
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg