Läs mer
R&D Systems™ Human GGT1 (NP_001275762.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18724477
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18724477 10 μg
1 options
Produktkod. 18724477 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3965.00 SEK
    3750.60 SEK / 10µg
    Save 214.40 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Specifikationer
Gen GGT1
Tillträdesnummer NP_001275762.1
Gen-ID (Entrez) 2678
Gene Alias CD224, CD224 antigen, D22S672, D22S73, D22S732, EC 2.3.2.2, gamma-glutamyl transpeptidase, gamma-glutamyltransferase 1MGC96904, gamma-glutamyltranspeptidase 1, GGT, GGT 1, GGT-1, GGTD, GGTMGC96963, glutamyl transpeptidase, GTG, MGC96892
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg