Läs mer
Invitrogen™ Mänsklig Ghrelin ELISA Utrustning
Produktkod. 15511717
Kvantitet:
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Produktkod. 15511717
Brand: Invitrogen™ BMS2192
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
ELISA
Den mänskliga Ghrelin ELISA kvantifierar Hu Ghrelin i humant serum, plasma, buffrad lösning eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu Ghrelin. Metodens princip The Human Ghrelin solid-phase sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
GHRL kodar för ghrelin-obestatin preproprotein, som genererar ghrelin och obestatin. Ghrelin är en ligand för tillväxthormonsekretagogreceptor typ 1 och är involverad i att reglera frisättning av tillväxthormon. Ghrelin har en aptitstimulerande effekt och inducerar fett och stimulerar magsyrasekretionen. Obestatin kan vara liganden för den föräldralösa G-proteinkopplade receptorn GPR39 och är involverad i mättnad och kan ha en aptitreducerande effekt som resulterar i minskat födointag.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer Q9UBU3
Analysintervall 15,6 till 1 000,0 pg/ml
Analyskänslighet 11.8 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 51738
Gensymbol MTLRP
Interassay CV 8.5%
Intraassay CV 6
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Provspädningsmedel, Analysbuffertkoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Lysisbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 25μ L, Serum 25μ L, Supernatant 25μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym GHRL ghrelin
Mål Ghrelin
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 3 timmar 30 minuter