Läs mer
Human GLI4 knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32156078 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32156078 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2632161Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Human GLI4 knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: GLI4 knockout HEK-293T