Läs mer
R&D Systems™ Human Glypican 6 (NP_005699) VersaClone cDNA
Produktkod. 18714799
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18714799 10 μg
1 options
Produktkod. 18714799 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC2845
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3500.00 SEK
    3309.60 SEK / 10µg
    Save 190.40 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_005699
Gen-ID (Entrez) 10082
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg