Läs mer
Human GM-CSF Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 5 publications
2060.00 SEK - 22005.00 SEK
Specifikationer
Antigen GM-CSF
Klona 6804
Utspädning Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Användningsområden Flow Cytometry, CyTOF, ELISA
Klassificering Monoclonal
Se fler specifikationer
Produkter 3
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18761549
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
MAB615-SP
25 μg
2060.00 SEK
25µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
18752598
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
MAB615-100
100 μg
5450.00 SEK
100µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
18724319
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
MAB615-500
500 μg
22005.00 SEK
500µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
GM-CSF Monoclonal specifically detects GM-CSF in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
Specifikationer
Specifikationer
GM-CSF
Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Monoclonal
Mouse
Human
P04141
1437
E. coli-derived recombinant human GM-CSF Ala18-Glu144 Accession # P04141
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects human GM-CSF in ELISAs. In ELISAs, no cross-reactivity with recombinant mouse GM-CSF, recombinant rat GM-CSF, recombinant human (rh) M-CSF, rhG-CSF, rhIL-5-R alpha , or rhIL-3 R alpha is observed.
6804
Flow Cytometry, CyTOF, ELISA
Unconjugated
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS and NaCl with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Colony-stimulating factor, CSF, CSF2, CSF-2, GMCSF, GM-CSF, GMCSFgranulocyte-macrophage colony-stimulating factor, granulocyte-macrophage colony stimulating factor, MGC131935, MGC138897, Molgramostim, molgramostin, sargramostim
CSF2
IgG1
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer