Läs mer
Human GNA13 knockout HCT116 cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32155449 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32155449 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2574521Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Human GNA13 knockout HCT116 cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: GNA13 knockout HCT116