Läs mer
Invitrogen™ Mänsklig GNMT ELISA Utrustning
Produktkod. p-7219414
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Produktkod. 17194979
Brand: Invitrogen™ EH226RBX5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Humant GNMT kvantifierar humant GNMT i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant humant GNMT.
Proteinet som kodas av denna gen är ett enzym som katalyserar omvandlingen av S-adenosyl-L-metionin till S-adenosyl-L-homocystein och sarkosin. Det kodade proteinet finns i cytoplasman och fungerar som en homotetramer. Defekter i denna gen är en orsak till GNMT-brist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer 2.1.1.20; epididymis sekretoriskt spermiebindande protein Li 182 mP; folatbindande protein; glycinmetyltransferas; glycin N-metyltransferas; glycin N-metyltransferas; GNMT; HEL-S-182 mP
Analysintervall 2,5 till 500 ng/ml
Analyskänslighet 2.5 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 27232
Gensymbol GNMT
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål GNMT
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter