Läs mer
Human GPATCH4 knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32149312 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32149312 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2632231Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Human GPATCH4 knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: GPATCH4 knockout HEK-293T