Läs mer
Abcam Mänsklig GPD2 knockout A-431-cellinje
Produktkod. 32143183 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 000 celler
2 x 1 000 000 celler
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
32143183 2 x 1 000 000 celler
32142662 1 000 000 celler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 32143183 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2696182x1000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
GPD2 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad av Next Generation Sequencing. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9; X = 32 bp deletion, 31 bp deletion, 4 bp deletion; Frameshift: 100%. För att beställa både knockout och wild-type kontrollceller: välj 2 x 1000...
GPD2 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad av Next Generation Sequencing. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9; X = 32 bp deletion, 31 bp deletion, 4 bp deletion; Frameshift: 100%. För att beställa både knockout och wild-typ kontrollceller: välj 2 x 1000000 Celler/ampull'. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 Celler/ampull'.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 2 x 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO