missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Human GPR115 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18042162
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18042162 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18042162 Leverantör R&D Systems Leverantörsnummer AF5437

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Goat Polyclonal Antibody

GPR115 Polyclonal specifically detects GPR115 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen GPR115
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration LYOPH
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1 ug/mL
Genaccessionsnr. Q8IZF3
Gene Alias FLJ38076, G protein-coupled receptor 115, G-protein coupled receptor PGR18, PGR18, PGR18G-protein coupled receptor 115, probable G-protein coupled receptor 115, seven transmembrane helix receptor
Gensymboler GPR115
Värd art Goat
Immunogen Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human GPR115 Ser22-Ala347 Accession # Q8IZF3
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 221393
Testspecificitet Detects human GPR115 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 5% cross-reactivity with recombinant human (rh) GPR111, rhGPR114, and rhGPR125 is observed.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Målarter Human
Innehåll och lagring Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.