Läs mer
R&D Systems™ Human Granzyme B (NP_004122.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18773937
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. 18773937
Brand: R&D Systems™ RDC3783
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Gen Granzyme B
Tillträdesnummer NP_004122.2
Gen-ID (Entrez) 3002
Gene Alias C11, CCPI, CGL1, CGL-1, CSPB, CSP-B, CTLA1, CTLA-1, CTSGL1, Fragmentin-2, granzyme B, Granzyme-2, GranzymeB, GRB, GrzB, GZMB, HLP, SECT
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg