Läs mer
Invitrogen™ Human GRIK4 Synthetic Peptide
Produktkod. 15308720
Change view
Kvantitet:
50 μg
Förpackningsstorlek:
50µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15308720 50 μg 50µg
1 options
Produktkod. 15308720 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PEP0570
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Synthetic Peptide
Grik4 Synthetic Peptide, PEP-0570, from Invitrogen.
This gene encodes a protein that belongs to the glutamate-gated ionic channel family. Glutamate functions as the major excitatory neurotransmitter in the central nervous system through activation of ligand-gated ion channels and G protein-coupled membrane receptors. The protein encoded by this gene forms functional heteromeric kainate-preferring ionic channels with the subunits encoded by related gene family members.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen-ID (Entrez) 2900
Art Human
Reningsmetod purified
Tillträdesnummer Q16099
Vanligt namn Human GRIK4
Koncentration 200 μg/mL
Innehåll och lagring -20°C
Beskrivning Synthetic Peptide
Formatera Liquid
Formulering PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
För användning med (applikation) Blocking Assay, Control
Gensymbol GRIK4
Frystorkat material No
Konserveringsmedel 0.02% sodium azide
Produkttyp Peptide
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO - research use only
Förvaringsbuffert PBS