Beskrivning
- Känner igen mänskligt GRP
- GRP (Gastrin-releasing peptide) bildas normalt av slemhinneceller i magsäcken och av D-celler i bukspottkörtelöarna, huvudfunktionen är att stimulera utsöndring av HCl från magslemhinnan
- HCl hämmar gastrinbildning
- 148 aminosyror preproprotein, efter klyvning av signalpeptid bearbetas ytterligare för att producera antingen 27 aminosyror gastrinfrisättande peptid eller 10 aminosyror neuromedin C
- Mindre peptider reglerar många funktioner i gastrointestinala och CNS (gastrointestinala hormoner, sammandragning av glatta muskelceller, epitelcellsproliferation)
- Peptider som sannolikt spelar roll i cancer hos människor (lungor, tjocktarm, mage, bukspottkörtel, bröst, prostata)
Behandla:
- Antikropp specifik för GRP förbelagd på mikrobrunnar
- GRP-protein i prover som fångats av den belagda antikroppen efter inkubation
- Efter omfattande tvättning tillsätts ytterligare en antikropp specifik för GRP för att detektera det infångade GRP-proteinet
- För signalutveckling tillsätts pepparrotsperoxidas (HRP)-konjugerad antikropp, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens
- Lösning innehållande svavelsyra används för att stoppa färgutveckling och färgintensitet
- Proportionell till mängden bundet protein, mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_001012530 |
| Analysintervall | 0,313 till 20 ng/ml |
| Analyskänslighet | 0.03 ng/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 |
| Detektionsmetod | Smörgås ELISA , dubbel antikropp |
| Immunoassay Kit Format | Överdragen ELISA Utrustning |
| Provtyp | Plasma, Serum |
| Substrat | DAB |
| Målarter | Människa |
| Gen-ID (Entrez) | 2922 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 96TEST Human MMP-2 ELISA Kit
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P330-Skölj munnen.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine