Läs mer
Human GTF3C6 knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32155027 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32155027 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2632241Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Human GTF3C6 knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: GTF3C6 knockout HEK-293T