Beskrivning
GYS1 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad av Western blot. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9, homozygot: 1 bp deletion i exon 1. För att beställa både knockout- och wildtyp-kontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/ampull'.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 2 x 1 000 000 celler |
| Regulatorisk status | RUO |