Läs mer
Human HAPLN3 knockout A549 cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32143225 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32143225 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2584471Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Human HAPLN3 knockout A549 cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: HAPLN3 knockout A549