Läs mer
Novus Biologicals™ Human Heart Interventricular Septum Whole Tissue Lysate (Adult Whole Arrhythmia)
Produktkod. 18213374 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. 18213374
Brand: Novus Biologicals™ NB82059312
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The Human Heart Interventricular Septum Whole Tissue Lysate (Adult Whole Arrhythmia) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot
Vävnad Heart
Kvantitet 1 mg
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Total Protein - Arrhythmia, infarct: Interventricular Septum
Cellulär fraktion Whole
Vävnadsskick Arrhythmia
Korsreaktivitet Human
Värd art Human
Koncentration 5 mg/mL
Produkttyp Human Heart Interventricular Septum Whole Tissue Lysate (Adult Arrhythmia)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only