missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Novus Biologicals™ Human Heart Interventricular Septum Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Handla allt Bio Techne ProdukterBeskrivning
The Human Heart Interventricular Septum Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| Vävnad | Heart |
| Kvantitet | 1 mg |
| Förvaringsbuffert | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Testspecificitet | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Heart: Interventricular Septum |
| Cellulär fraktion | Whole |
| Vävnadsskick | Normal |
| Korsreaktivitet | Human |
| Värd art | Human |
| Koncentration | 5 mg/mL |
| Visa mer |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?