Läs mer
Novus Biologicals™ Human Heart Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Produktkod. 18205672 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18205672 0.1 mg 0.1mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18205672 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NB82060593
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5105.00 SEK
    4827.90 SEK / 0.1mg
    Save 277.10 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
The Human Heart Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot
Vävnad Heart
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Heart
Cellulär fraktion Membrane
Vävnadsskick Normal
Korsreaktivitet Human
Värd art Human
Koncentration 2 mg/mL
Produkttyp Human Heart Membrane Tissue Lysate (Adult Normal)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only