Läs mer
Novus Biologicals™ Human Heart Ventricle Whole Tissue Lysate (Adult Whole Arrhythmia)
Handla allt Bio Techne ProdukterBeskrivning
The Human Heart Ventricle Whole Tissue Lysate (Adult Whole Arrhythmia) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| Vävnad | Heart |
| Kvantitet | 1 mg |
| Förvaringsbuffert | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Testspecificitet | Total Protein - Arrhythmia, infarct: Heart Ventricle, right |
| Cellulär fraktion | Whole |
| Vävnadsskick | Arrhythmia |
| Korsreaktivitet | Human |
| Värd art | Human |
| Koncentration | 5 mg/mL |
| Vis mere |
For Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?