Läs mer
Novus Biologicals™ Human Heart Whole Tissue Lysate (Adult Whole Hypertension)
Handla allt Bio Techne ProdukterBeskrivning
The Human Heart Whole Tissue Lysate (Adult Whole Hypertension) is derived from human.
Specifikationer
Specifikationer
| Vävnad | Heart |
| Kvantitet | 1 mg |
| Förvaringsbuffert | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Testspecificitet | Total Protein - hypertension: Artery |
| Cellulär fraktion | Whole |
| Vävnadsskick | Hypertension |
| Korsreaktivitet | Human |
| Värd art | Human |
| Produkttyp | Human Heart Whole Tissue Lysate (Adult Hypertension) |
| Innehåll och lagring | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Visa mer |
For Research Use Only