Läs mer
R&D Systems™ Human Hepcidin Quantikine ELISA Kit
Beskrivning
The Human Hepcidin Quantikine ELISA Kit quantifies human Hepcidin Antimicrobial Peptide in cell culture supernates (25 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul), urine (10 ul).
Specifikationer
Specifikationer
| Analyskänslighet | 3.81pg/mL |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Provtyp | Serum, Urine |
| Kvantitet | 1 sats |