Läs mer
Invitrogen™ Human HEXA ELISA Utrustning
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 96
Beskrivning
Human HEXA kvantifierar human HEXA i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant human HEXA.
Denna gen kodar för alfa-subenheten av det lysosomala enzymet beta-hexosaminidas som tillsammans med kofaktorn GM2-aktivatorproteinet katalyserar nedbrytningen av gangliosiden GM2 och andra molekyler som innehåller terminala N-acetylhexosaminer. Beta-hexosaminidas är sammansatt av två subenheter, alfa och beta, som kodas av separata gener. Både beta-hexosaminidas alfa och beta subenheter är medlemmar av familj 20 av glykosylhydrolaser. Mutationer i alfa- eller beta-subenhetsgener leder till en ackumulering av GM2-gangliosid i neuroner och neurodegenerativa störningar som kallas GM2-gangliosidoser. Genmutationer i alfasubenhet leder till Tay-Sachs sjukdom (GM2-gangliosidos typ I).
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | Beta-hexosaminidas subenhet alfa; beta-N-acetylhexosaminidas subenhet alfa; EC 3.2.1; EC 3.2.1.52; Hex-1; HEXA; hexosaminidas A; hexosaminidas A (alfa-polypeptid); hexosaminidas-subenhet A; hexosaminidas-subenhet alfa; Hexosaminidas A (alfa-polypeptid); MGC99608; N-acetyl-beta-glukosaminidas-subenhet alfa; TSD |
| Analysintervall | 0,082 till 20 ng/ml |
| Analyskänslighet | 0.082 ng/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 3073 |
| Gensymbol | HEXA |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |