Läs mer
Invitrogen™ Human HEXA ELISA Utrustning
Produktkod. 17174999
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 96
Produktkod. 17174999
Brand: Invitrogen™ EH241RBX5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Human HEXA kvantifierar human HEXA i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant human HEXA.
Denna gen kodar för alfa-subenheten av det lysosomala enzymet beta-hexosaminidas som tillsammans med kofaktorn GM2-aktivatorproteinet katalyserar nedbrytningen av gangliosiden GM2 och andra molekyler som innehåller terminala N-acetylhexosaminer. Beta-hexosaminidas är sammansatt av två subenheter, alfa och beta, som kodas av separata gener. Både beta-hexosaminidas alfa och beta subenheter är medlemmar av familj 20 av glykosylhydrolaser. Mutationer i alfa- eller beta-subenhetsgener leder till en ackumulering av GM2-gangliosid i neuroner och neurodegenerativa störningar som kallas GM2-gangliosidoser. Genmutationer i alfasubenhet leder till Tay-Sachs sjukdom (GM2-gangliosidos typ I).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer Beta-hexosaminidas subenhet alfa; beta-N-acetylhexosaminidas subenhet alfa; EC 3.2.1; EC 3.2.1.52; Hex-1; HEXA; hexosaminidas A; hexosaminidas A (alfa-polypeptid); hexosaminidas-subenhet A; hexosaminidas-subenhet alfa; Hexosaminidas A (alfa-polypeptid); MGC99608; N-acetyl-beta-glukosaminidas-subenhet alfa; TSD
Analysintervall 0,082 till 20 ng/ml
Analyskänslighet 0.082 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 3073
Gensymbol HEXA
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål HEXA
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter