Läs mer
R&D Systems™ Human HFE (NP_000401.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18702717
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18702717 10 μg
1 options
Produktkod. 18702717 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3355
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3260.00 SEK
    3080.70 SEK / 10µg
    Save 179.30 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen HFE
Tillträdesnummer NP_000401.1
Koncentration 10 μg (at 0.2 μg/μL)
Formulering cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Infoga typ 1060 bp
Gen-ID (Entrez) 3077
Gene Alias dJ221C16.10.1, hemochromatosis, hereditary hemochromatosis protein, hereditary hemochromatosis protein HLA-H, HFE1, HH, high Fe, HLAH, HLA-H, HLA-HHFE1, MGC103790, MHC class I-like protein HFE, MVCD7, TFQTL2
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg