Läs mer
R&D Systems™ Human Histone Deacetylase 2 (NP_001518.3) VersaClone cDNA
Produktkod. 18764437
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18764437 10 μg
1 options
Produktkod. 18764437 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3359
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen Histone Deacetylase 2/HDAC2
Tillträdesnummer NP_001518.3
Koncentration 10 μg (at 0.2 μg/μL)
Formulering cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Infoga typ 1480 bp
Gen-ID (Entrez) 3066
Gene Alias EC 3.5.1.98, HD2, HDAC2, histone deacetylase 2, RPD3, transcriptional regulator homolog RPD3, YAF1, YY1-associated factor 1
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg