Läs mer
R&D Systems™ Human Histone Deacetylase 5 (NP_005465.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18462180
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18462180 10 μg
1 options
Produktkod. 18462180 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3463
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7770.00 SEK
    7348.95 SEK / 10µg
    Save 421.05 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen HDAC5
Tillträdesnummer NP_005465.2
Gen-ID (Entrez) 10014
Gene Alias Antigen NY-CO-9, EC 3.5.1.98, FLJ90614, HD5, histone deacetylase 5, KIAA0600, NY-CO-9
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg