Läs mer
Human HMGN3 knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32143374 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32143374 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2589041Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Human HMGN3 knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: HMGN3 knockout HEK-293T