Läs mer
Abcam Humant HTR3D (5HT3D-receptor) knockout-A549-cellinje
Produktkod. 32139319 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 1 000 000 celler
Produktkod. Kvantitet
32139319 2 x 1 000 000 celler
1 options
Produktkod. 32139319 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2669922x1000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
HTR3D KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 1 bp deletion i exon 6 och 2 bp insättning i exon 6. För att beställa både knockout och wild-type kontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockou...
HTR3D KO-cellinje finns att beställa. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnås genom att använda CRISPR/Cas9, 1 bp deletion i exon 6 och 2 bp insättning i exon 6. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull'. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 Celler/ampull'.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 2 x 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO