Läs mer
R&D Systems™ Human HTRA1/PRSS11 (NP_002766.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18721067
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18721067 10 μg
1 options
Produktkod. 18721067 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3408
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3260.00 SEK
    3080.70 SEK / 10µg
    Save 179.30 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen HTRA1/PRSS11
Tillträdesnummer NP_002766.1
Gen-ID (Entrez) 5654
Gene Alias ARMD7, EC 3.4.21, EC 3.4.21.108, High-temperature requirement A serine peptidase 1, HtrA serine peptidase 1, IGFBP5-protease, L56, ORF480, PRSS11, Serine protease 11, serine, 11 (IGF binding)
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg