Läs mer
R&D Systems™ Human HVEM/TNFRSF14 DuoSet ELISA
Produktkod. 30021147
Change view
Kvantitet:
1 sats (för 15 tallrikar)
Produktkod. Kvantitet
30021147 1 sats (för 15 tallrikar)
1 options
Produktkod. 30021147 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer DY356
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Sufficient for at least 15 96-well plates
The Human HVEM/TNFRSF14 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human HVEM/TNFRSF14.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 sats (för 15 tallrikar)
Art Human
Konjugera Biotin
Analysintervall 15.60 to 1000 pg/mL
För användning med (applikation) ELISA
Gen-ID (Entrez) 8764
Synonym ATAR, CD270, CD270 antigen, CD40-like protein, Herpes virus entry mediator A, Herpesvirus entry mediator A, HveA, HVEMTR2HVEAATAR, LIGHTR, TNFRSF14, tumor necrosis factor receptor superfamily member 14, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 14 (herpesvirus entrymediator), Tumor necrosis factor receptor-like 2, tumor necrosis factor receptor-like gene2
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.